Få mere at vide
D-Galacturonsyre Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30012759
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012759 1 g
30009696 5 g
30005601 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012759 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG1865001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91510-62-2
Molekylær formel C6 H10 O7 . H2 O
Molekylvægt (g/mol) 212.15
Synonym D-Galacturonic Acid Hydrate (1:1), D-Galacturonic Acid, Monohydrate (9CI)
IUPAC navn (2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexansyre; Hydrate
SMIL O.O[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Galacturonic acid hydrate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H10O7.H2O/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h1-5,8-11H,(H,12,13);1H2/t2-,3+,4+,5-;/m0./s1
Formel vægt 212.0532
Procent renhed >95%