Få mere at vide
D-Galacturonsyre monohydrat, 97%
Artikelnummer. 15497579
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497579 25 g 25g
15487579 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66282.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1119.42 DKK
    1007.65 DKK / 25g
    Spare 111.77 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 91510-62-2 | C6H9O7
D-(+)-galacturonsyremonohydrat er et kemikalie, der anvendes til syntese af N-(D-galacturonoyl)-aminosyrer og dipeptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser D-(+)-galacturonsyre monohydrat er et kemikalie, der anvendes til syntese af N-(
D-galacturonoyl) aminosyrer og dipeptider.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt forseglede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91510-62-2
Molekylær formel C6H9O7
Molekylvægt (g/mol) 0.00
MDL nummer MFCD00071585
InChI nøgle AEMOLEFTQBMNLQ-DTEWXJGMSA-M
Synonym d-+-galacturonic acid monohydrate
PubChem CID 91872458
IUPAC navn (2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetrahydroxyoxan-2-carboxylsyre;hydrat
SMIL *
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Galacturonic acid monohydrate
Farve Hvid
Mængde 25 g
Beilstein 1727087
Merck Index 14,4337
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Optisk rotation +53° (c=10 i vand)
Formel vægt 212.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver