Få mere at vide
D-Galacturonsyre monohydrat, 97%
Beskrivelse
D-(+)-galacturonsyremonohydrat er et kemikalie, der anvendes til syntese af N-(D-galacturonoyl)-aminosyrer og dipeptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
D-galacturonoyl) aminosyrer og dipeptider.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt forseglede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Galacturonic acid monohydrate |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1727087 |
| Merck Index | 14,4337 |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| Optisk rotation | +53° (c=10 i vand) |
| Formel vægt | 212.15 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Pulver |