Få mere at vide
D-Galactose Pentaacetat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Galactose Pentaacetate |
| CAS | 25878-60-8 |
| Molekylær formel | C16 H22 O11 |
| Mængde | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16?/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4S,5R)-3,4,5,6-tetraacetyloxyoxan-2-yl]methylacetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 390.34 |
| Formel vægt | 390.1162 |