Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals beta-D-Galactose pentaacetat, 99+%
Artikelnummer. 10646552 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10646552 25 g Plastflaske 25g
10357810 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10646552 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 158610250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4163-60-4 | C16H22O11 | 390,341 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4163-60-4
Molekylær formel C16H22O11
Molekylvægt (g/mol) 390.341
MDL nummer MFCD00063259
InChI nøgle LPTITAGPBXDDGR-LYYZXLFJSA-N
Synonym beta-d-galactose pentaacetate, penta-o-acetyl-beta-d-galactopyranose, b-d-galactose pentaacetate, beta-d-galactopyranose pentaacetate, beta-d-galactosepentaacetate, beta-d-galactopyranose, pentaacetate, 2s,3r,4s,5s,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-galactose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-galactopyranose, 2r,3s,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate
PubChem CID 94752
IUPAC navn [(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetyloxyoxan-2-yl]methylacetat
SMIL CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-D-Galactose pentaacetate
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til Grå
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Beilstein 31, 305
Specifik rotationstilstand +25° (20 °C c=10, CHC3, på tør bad)
Specifik rotation +24° til +26° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)
Formel vægt 390.33
Procent renhed ≥99,0% (HPLC)
Fysisk form Pulver