Få mere at vide
D-Galactose, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472366
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16472366 500 mg
16421338 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16472366 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0210
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress D-Galactose is a natural aldohexose and C-4 epimer of glucose.
D-Galactose is a natural aldohexose and C-4 epimer of glucose.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Galactose
CAS 59-23-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H12O6
Mængde 500 mg
Synonym D-(+)-Galactose
Opløselighedsinformation H2O : 62.5 mg/mL (346.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 50 mg/mL (277.53 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H](CO)O)O)O)O
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Formel vægt 180.16
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation