Få mere at vide
D(+)-Galactose, 99+%
Artikelnummer. p-3736550 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10011560
Brand: Thermo Scientific Acros 150611000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
D-Galactose, CAS # 59-23-4, is a right-handed conformation of a monosaccharide that is grouped as an aldohexose, and the molecule may be useful in study of aging, inflammation, and metabolic disorders. | CAS: 59-23-4 | C6H12O6
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Galactose er et monosaccharid og aldohexose, der findes i de fleste organismer
  • Galactose er en epimer af glucose og kan omdannes til glucose gennem Leloir-vejen
  • Det spiller også en rolle som metabolit hos mus og E. coli
  • Galactose er mindre stabil end glucose, og der sker ofte hurtig omdannelse
  • Galactose kan også inkorporeres i glycokonjugater
Applikationer
  • Metabolisme af galactose kan være relevant for undersøgelsen af aldring, inflammation og stofskiftesygdomme
  • Det er beregnet til en række anvendelser fra in vitro metaboliske assays til HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-23-4
Molekylær formel C6H12O6
MDL nummer MFCD00063833
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Galactose
Smeltepunkt 165.0°C to 168.0°C
Farve Hvid
Tæthed 6.2
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Mængde 100 g
Beilstein 31, 295
Merck Index 15, 4365
Specifik rotationstilstand + 79.75 (20.00°C c=10,H2O,NH3)
Specifik rotation + 79.75
Formel vægt 180.16
Damptryk Negligible
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver