Få mere at vide
D(+)-Galactose, 99+%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25kg
500g
5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Galactose er et monosaccharid og aldohexose, der findes i de fleste organismer
- Galactose er en epimer af glucose og kan omdannes til glucose gennem Leloir-vejen
- Det spiller også en rolle som metabolit hos mus og E. coli
- Galactose er mindre stabil end glucose, og der sker ofte hurtig omdannelse
- Galactose kan også inkorporeres i glycokonjugater
Applikationer
- Metabolisme af galactose kan være relevant for undersøgelsen af aldring, inflammation og stofskiftesygdomme
- Det er beregnet til en række anvendelser fra in vitro metaboliske assays til HPLC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D(+)-Galactose |
| Smeltepunkt | 165.0°C to 168.0°C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Mængde | 25 kg |
| Beilstein | 31, 295 |
| Merck Index | 15, 4365 |
| Specifik rotation | + 79.75 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 680g/L (25°C). Other solubilities: soluble in pyridine, slighlty soluble in alcohol |
| Vis mere |