Generel beskrivelse
- Galactose er et monosaccharid og aldohexose, der findes i de fleste organismer
- Galactose er en epimer af glucose og kan omdannes til glucose gennem Leloir-vejen
- Det spiller også en rolle som metabolit hos mus og E. coli
- Galactose er mindre stabil end glucose, og der sker ofte hurtig omdannelse
- Galactose kan også inkorporeres i glycokonjugater
Applikationer
- Metabolisme af galactose kan være relevant for undersøgelsen af aldring, inflammation og stofskiftesygdomme
- Det er beregnet til en række anvendelser fra in vitro metaboliske assays til HPLC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D(+)-Galactose |
| Smeltepunkt | 165,0 °C til 168,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 6.2 |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Mængde | 1 kg |
| Beilstein | 31, 295 |
| Merck Index | 15, 4365 |
| Specifik rotationstilstand | +79,75 (20,00 °C c=10,H2O,NH3) |
| Vis mere |