Få mere at vide
D(+)-Galactose, 99+%
Artikelnummer. 10307470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10307470 500 g 500g
10011560 100 g 100g
10427360 1 kg 1kg
10649283 5 kg 5kg
15224644 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10307470 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150615000
 Begrænset vare
På lager
D-Galactose, CAS # 59-23-4, er en højrehåndet konformation af en monosakkarid, der er grupperet som en aldohexose, og molekylet kan være nyttigt i studiet af aldring, inflammation og metaboliske lidelser. | CAS: 59-23-4 | C6H12O6
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Galactose er et monosaccharid og aldohexose, der findes i de fleste organismer
  • Galactose er en epimer af glucose og kan omdannes til glucose gennem Leloir-vejen
  • Det spiller også en rolle som metabolit hos mus og E. coli
  • Galactose er mindre stabil end glucose, og der sker ofte hurtig omdannelse
  • Galactose kan også inkorporeres i glycokonjugater
Applikationer
  • Metabolisme af galactose kan være relevant for undersøgelsen af aldring, inflammation og stofskiftesygdomme
  • Det er beregnet til en række anvendelser fra in vitro metaboliske assays til HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-23-4
Molekylær formel C6H12O6
MDL nummer MFCD00063833
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Galactose
Smeltepunkt 165,0 °C til 168,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 6.2
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Mængde 500 g
Beilstein 31, 295
Merck Index 15, 4365
Specifik rotationstilstand +79,75 (20,00 °C c=10,H2O,NH3)
Specifik rotation +79.75
Formel vægt 180.16
Damptryk Ubetydeligt
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver