Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-galaktose, 98 %
Beskrivelse
Galactose er et simpelt monosaccharid, der anvendes som en komponent i galactosyltransferase-mærkningsbufferen. Det tjener som en energikilde og en vigtig bestanddel af glycolipider og glycoproteiner. Da det er en bestanddel af antigener, spiller det en afgørende rolle i bestemmelsen af blodtype i ABO-blodgruppesystemet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- D-(+)-Galactose er et monosaccharid, der anvendes som en komponent i galactosyltransferase-mærkningsbufferen. Mangelen på galactosyl-1-phosphat-uridyltransferase forårsager en fejl i galactosemetabolismen kendt som galactosæmi, hvilket øger galactoseniveauet i blodet
- D-(+)-Galactose er en bestanddel af disaccharidet laktose og frigives ved hydrolyse vha.β -galactosidase enzymer
Anvendelse
- Denne forbindelse kan bruges som en energikilde, da den er en væsentlig bestanddel af glykolipider og glykoproteiner
- Det er en komponent af antigener, som gør det vigtigt for bestemmelse af blodtype i ABO-blodgruppesystemet
- Det er blevet brugt til at inducere ekspressionen af uncoupling protein (UCP) i gærtransformanter
- Det bruges ofte som en kilde til kulstof in vitro kulturmedier
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-(+)-Galactose |
| Smeltepunkt | 164 °C til 168 °C |
| Tæthed | 1.5 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1724619 |
| Merck Index | 14,4335 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Optisk rotation | +80° (c=5 i vand, 24 t) |
| Formel vægt | 180.16 |
| Procent renhed | 98% |