Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-galaktose, 98 %
Artikelnummer. 11475183
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11475183 1000 g 1000g
11485183 50 g 50g
11495183 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475183 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A12813.0B
 Begrænset vare
På lager
D-(+)-Galactose, CAS # 59-23-4, er et monosaccharid, der er en vigtig bestanddel af glycolipider og glycoproteiner. Det bruges også som energikilde af organismer.
Galactose er et simpelt monosaccharid, der anvendes som en komponent i galactosyltransferase-mærkningsbufferen. Det tjener som en energikilde og en vigtig bestanddel af glycolipider og glycoproteiner. Da det er en bestanddel af antigener, spiller det en afgørende rolle i bestemmelsen af blodtype i ABO-blodgruppesystemet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • D-(+)-Galactose er et monosaccharid, der anvendes som en komponent i galactosyltransferase-mærkningsbufferen. Mangelen på galactosyl-1-phosphat-uridyltransferase forårsager en fejl i galactosemetabolismen kendt som galactosæmi, hvilket øger galactoseniveauet i blodet
  • D-(+)-Galactose er en bestanddel af disaccharidet laktose og frigives ved hydrolyse vha.β -galactosidase enzymer
Anvendelse
  • Denne forbindelse kan bruges som en energikilde, da den er en væsentlig bestanddel af glykolipider og glykoproteiner
  • Det er en komponent af antigener, som gør det vigtigt for bestemmelse af blodtype i ABO-blodgruppesystemet
  • Det er blevet brugt til at inducere ekspressionen af uncoupling protein (UCP) i gærtransformanter
  • Det bruges ofte som en kilde til kulstof in vitro kulturmedier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-23-4
Molekylær formel C6H12O6
MDL nummer MFCD00151230
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Galactose
Smeltepunkt 164 °C til 168 °C
Tæthed 1.5
Mængde 1000 g
Beilstein 1724619
Merck Index 14,4335
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Optisk rotation +80° (c=5 i vand, 24 t)
Formel vægt 180.16
Procent renhed 98%