missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Galactose-13C6, TRC

Artikelnummer. 30012668
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012668 5 mg
30005028 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012668 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG1552515MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 74134-89-7
Molekylær formel 13C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 186.11
Synonym (+)-Galactose-13C6, D-(+)-Galactose-13C6, Galactose-13C6
SMIL O[13C]([H])([H])[13C@@]1([H])O[13C](O)([H])[13C@@](O)([H])[13C@](O)([H])[13C@@]1([H])O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-Galactose-13C6
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formel vægt 186.0835
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.