Få mere at vide
α-D-Galactose 1-phosphat Dikalium Salt Penthahydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 15712272 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15712272 5 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15712272 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0522368705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33490.00 DKK
    31900.10 DKK / 1g
    Spare 1589.90 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
α-D-Galactose 1-phosphat Dikalium Salt Penthahydrat, Hvidt Pulver
  • α-D-Galactose 1-phosphat kan bruges i Leloir-vejen for galactosemetabolismeforskning for at studere processen med UDP-Galactose (UDP-Gal) dannelse via UDP-glucose:α -D-galactose-1-phosphat-uridylyltransferase(r) (EC 2.7.7.12).
  • Det kan bruges til at identificere og karakterisere og studere funktionerne af galactose-1-phosphat-uridylyltransferase(r).
  • D-Galactose 1-phosphat er en vigtig byggesten til syntesen af nukleotidsukkere, der er substrater for glycosyltransferaser.
Tekniske data
CAS 19046-60-7
Farve Hvid
Molekylær formel C6H11K2O9P
MDL nummer MFCD00065475
Mængde 5 g
Beilstein 3922740
Synonym α-D-Galactopyranosyl phosphate dipotassium salt pentahydrate, Phos-α-D-gal, α-D-Galactopyranosyl 1-phosphate dipotassium salt
Opløselighedsinformation Opløselig i 5% vand (klar farveløs opløsning).
InChI nøgle KCIDZIIHRGYJAE-YGFYJFDDSA-L
SMIL [K+].[K+].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn dikalium (2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-ylphosphat
Molekylvægt (g/mol) 336.32
Grad Not Available
Fysisk form Pulver