Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals α-D-Galactose 1-phosphat dikaliumsalt pentahydrat, 98%
Artikelnummer. 10530224 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10530224 2.5 g Glasflaske 2.5g
10688254 50 mg Glasflaske 50mg
10506081 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10530224 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 337030025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 19046-60-7 | C6H11K2O9P | 336.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19046-60-7
Molekylær formel C6H11K2O9P
Molekylvægt (g/mol) 336.32
MDL nummer MFCD00065475
InChI nøgle KCIDZIIHRGYJAE-YGFYJFDDSA-L
Synonym alpha-d-galactose-1-phosphate dipotassium salt dihydrate
PubChem CID 131875454
IUPAC navn kalium;[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]dihydrogenphosphat
SMIL [K+].[K+].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-D-Galactose 1-phosphate dipotassium salt pentahydrate
Navn note 98%
Farve Farveløs til hvid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 2.5 g
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation (5% in water) Clear colorless
Formel vægt 426.39
Procent renhed 98%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Udseende (5% aq. soln.) clear, colorless