Få mere at vide
D-Galactose-1-d, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Galactose-1-d |
| CAS | 64267-73-8 |
| Molekylær formel | C6H11DO6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (+)-Galactose-1-d, D-(+)-Galactose-1-d, Galactose-1-d |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1/i6D |
| SMIL | OC[C@H]1OC(O)([2H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.16 |
| Formel vægt | 181.0697 |