Få mere at vide
D-Galactosamine, Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Galactosamine hydrochloride |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4+,5+,6-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 215.0561 |