Få mere at vide
D(+)-galactosaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10458340 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10458340 1 g Glasflaske 1g
10358703 250 mg Glass bottle 250mg
10153640 5 g Glasflaske 5g
11906201 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10458340 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 160440010
Request Bulk or Custom Format
D(+)-Galactosaminhydrochlorid ((2R,3R,4R,5R)-2-amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanalhydrochlorid), CAS # 1772-03-8, er saltet af aminosukkeret, der virker som en RNA-syntesehæmmer i hepatocytter.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•D-Galactosamin er et pyranose-aminosukker med hepatotoksiske egenskaber
•Det virker som en RNA-syntesehæmmer i hepatocytter
•Det fremmer adhærens af polymorfonukleære leukocytter til endotelceller, hvilket øger superoxidproduktionen
Applikationer
•D-Galactosamin kan anvendes som hepatotoksisk i eksperimentelle in vitro-modeller, når det kombineres med LPS
•Den er velegnet til en række biokemiske laboratorieapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1772-03-8
Molekylær formel C6H13NO5·HCl
MDL nummer MFCD00135830
Synonym Chondrosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-galactose hydrochloride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Galactosamine hydrochloride
Farve Hvid
Antændelsesrest 1% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik rotationstilstand +96° (20°C 589nm c=1,H2O,24 hr.)
Specifik rotation +93° to +99° (20°C, 589nm) (c=1, H2O), after 24 hrs.
Formel vægt 215.64
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver