Få mere at vide
D-Galactal Triacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Galactal, Triacetate (syrup) |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O7/c1-7(13)17-6-11-12(19-9(3)15)10(4-5-16-11)18-8(2)14/h4-5,10-12H,6H2,1-3H3/t10-,11-,12-/m1/s1 |
| Formel vægt | 272.0896 |