missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D-Galactal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Galactal |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4/c7-3-5-6(9)4(8)1-2-10-5/h1-2,4-9H,3H2/t4-,5-,6-/m1/s1 |
| Formel vægt | 146.0579 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?