Få mere at vide
D-Galactal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Galactal |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4/c7-3-5-6(9)4(8)1-2-10-5/h1-2,4-9H,3H2/t4-,5-,6-/m1/s1 |
| Formel vægt | 146.0579 |