Få mere at vide
D-Fucose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-(+)-Fucose |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m1/s1 |
| Formel vægt | 164.0685 |