Få mere at vide
D(+)-Fucose, 98+%
Artikelnummer. 10330694 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10330694 250 mg Glasflaske 250mg
10042960 1 g Glasflaske 1g
10360784 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10330694 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 225632500
Request Bulk or Custom Format
D (+)-Fucose, 98+%, CAS # 3615-37-0, also known as aldehyde-D-fucose, is an enantiomer of an aldehyde-L-fucose found in plants. It shows several biological activities, including cellular adhesion. | CAS: 3615-37-0 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•D (+)-Fucose kan hovedsageligt findes i planter og viser adskillige biologiske aktiviteter, herunder cellulær adhæsion
Applikationer
•D-Fucose findes sædvanligvis i planter og nogle mikroorganismer, som et relativt simpelt glycosid, der kun omfatter nogle få sukkerenheder
•Det kan bruges som den eneste kulstofkilde i nogle mikroorganismer
•Det kan bruges til at studere enzymer involveret i dets mutarotation for at danne L-fucose
•Denne forbindelse bruges som referenceforbindelse i analysen af kulhydratmetabolitter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3615-37-0
Molekylær formel C6H12O5
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00135603
InChI nøgle PNNNRSAQSRJVSB-DPYQTVNSSA-N
Synonym 2r,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, aldehydo-d-fucose, d +-fucose, galactose, 6-deoxy, d-galactose, 6-deoxy, fucose, d, +-fucose, d0o8ie, d-+-fucose, d-+-fucose;6-deoxy-d-galactose
PubChem CID 94270
ChEBI CHEBI:48203
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal
SMIL CC(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Fucose
Smeltepunkt 144.0°C to 145.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Beilstein 31, 76
Merck Index 15, 4307
Specifik rotationstilstand + 76.00 (20.00°C c=4,H2O,NH3)
Specifik rotation + 76.00
Opløselighedsinformation (5% in water) Clear colorless to slightly yellow
Formel vægt 164.16
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver