Få mere at vide
D-Fruktose, TRC
Product Code. 30011768
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 mg
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde
30011768 5 g
17919344 10 mg
17907524 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30011768 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF7925005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57-48-7
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Synonym Fructose, (-)-d-Arabino-hex-2-ulopyranose, D(-)-Fructose
IUPAC navn (2RS,3S,4R,5R)-2-(hydroxymethyl)oxan-2,3,4,5-tetrol
SMIL O[C@]1(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifications
Kemisk navn eller materiale D-(-)-Fructose
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6-/m1/s1
Formel vægt 180.06
Procent renhed >95%