Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-fruktose-6-phosphat dinatriumsalt, 95 %
Artikelnummer. 15447619
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447619 100 mg 100mg
15457619 500 mg 500mg
15437619 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15447619 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66311.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.68 DKK
    419.65 DKK / 100mg
    Spare 46.03 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 26177-86-6 | C6H13Na2O9P | 306,11 g/mol
D-fruktose-6-phosphat-dinatriumsalt er et sukkermellemprodukt af den glykolytiske vej, der kan bruges til at hjælpe med at identificere, differentiere og karakterisere enzymer såsom phosphofructokinase(r), pyrophosphat-afhængig fructose-6-phosphat 1-phosphotransferase(r), D-phosphate(s), D-phosphate(s), glutamin:fructose-6-phosphatamidotransferase(r) og glucosamin-6P-syntase(r).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser D-fruktose-6-phosphat-dinatriumsalt er et sukkermellemprodukt af den glykolytiske vej
, der kan bruges til at hjælpe med at identificere, differentiere og karakterisere enzymer såsom phosphofructokinase(r), pyrophosphat-afhængig fructose-6-phosphat 1-phosphotransferase D-6 alphosphat(s), glutamin:fructose-6-phosphatamidotransferase(r) og glucosamin-6P-syntase(r).
Opløselighed Opløseligt i vand (100 mg/
ml).
Noter
Opbevares ved -20 °C. Inkompatibel med varme og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26177-86-6
Molekylær formel C6H13Na2O9P
Molekylvægt (g/mol) 306.11
MDL nummer MFCD16661244
InChI nøgle VAPLWAFNCWDFQF-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 129893509
IUPAC navn natrium;[(2R,3R,4S)-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-oxohexyl]dihydrogenphosphat
SMIL [Na].[Na].OCC(=O)C(O)C(O)C(O)COP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Fructose-6-phosphate disodium salt
Farve Hvid
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Soluble in water (100mg/ml).
Formel vægt 304.1
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-Fructose-6-phosphate disodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Fructose-6-phosphate disodium salt