Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-fruktose-6-phosphat dinatriumsalt, 95 %
Beskrivelse
D-fruktose-6-phosphat-dinatriumsalt er et sukkermellemprodukt af den glykolytiske vej, der kan bruges til at hjælpe med at identificere, differentiere og karakterisere enzymer såsom phosphofructokinase(r), pyrophosphat-afhængig fructose-6-phosphat 1-phosphotransferase(r), D-phosphate(s), D-phosphate(s), glutamin:fructose-6-phosphatamidotransferase(r) og glucosamin-6P-syntase(r).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
, der kan bruges til at hjælpe med at identificere, differentiere og karakterisere enzymer såsom phosphofructokinase(r), pyrophosphat-afhængig fructose-6-phosphat 1-phosphotransferase D-6 alphosphat(s), glutamin:fructose-6-phosphatamidotransferase(r) og glucosamin-6P-syntase(r).
Opløselighed Opløseligt i vand (100 mg/
ml).
Noter
Opbevares ved -20 °C. Inkompatibel med varme og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Fructose-6-phosphate disodium salt |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (100 mg/ml). |
| Formel vægt | 304.1 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
- D-Fructose-6-phosphate disodium salt
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: D-Fructose-6-phosphate disodium salt