Få mere at vide
D-fruktose-6-fosfat dinatriumhydrat, TRC
Artikelnummer. 30405946
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30405946 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30405946 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF795553500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Fructose-6-phosphate Disodium Salt
CAS 26177-86-6
Molekylær formel C6H11O9P . 2Na . xH2O
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13O9P.2Na/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h4-7,9-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2/t4-,5-,6-;;/m1../s1
SMIL O=C(CO)[C@H]([C@@H]([C@@H](COP(O[Na])(O[Na])=O)O)O)O.[H2O]
IUPAC navn [natriumoxi-[(2R,3R,4S)-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-oxohexoxy] fosforyl]oxynatrium
Molekylvægt (g/mol) 322.11
Formel vægt 322