Få mere at vide
D-Fructose-5-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Fructose-5-13C |
| CAS | 635325-97-2 |
| Molekylær formel | C513CH12O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Advantose FS 95-5-13C, D-(-)-Fructose-5-13C, D-(-)-Levulose-5-13C, D-Arabino-2-hexulose-5-13C, Fructose-5-13C, Fruit Sugar-5-13C, Fujifructo L 95-5-13C, Furucton-5-13C, Hi-Fructo 970-5-13C, Krystar-5-13C, Krystar 300-5-13C, Levulose-5-13C, Nevulose-5-13C, Sugar Fruit-5-13C |
| SMIL | O[13C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O)C(O)(CO)OC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.15 |
| Formel vægt | 181.0667 |