Få mere at vide
D-Fructose-2-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Fructose-2-13C |
| CAS | 117013-19-1 |
| Molekylær formel | 13C C5 H12 O6 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | D-Fructose-2-13C, D-[2-13C]Fructose |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1/i4+1 |
| SMIL | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13C](=O)CO |
| IUPAC navn | (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxy(2^{13}C)hexan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.15 |
| Formel vægt | 181.0667 |