Få mere at vide
D-Fructose-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Fructose-13C6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vægt | 186.0835 |
| Procent renhed | >95% |