Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-fruktose-1,6-diphosphat dicalciumsalt, 95 %
Beskrivelse
D-fruktose-1,6-diphosphat dicalciumsalt er afgørende for, at glykolyse kan foregå effektivt. Det knytter sig til adenin-nukleotider, som regulerer 6-phosphofructokinaser (Pfks), der katalyserer et af de hastighedsbegrænsende trin i glykolyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
D-fruktose-1,6-diphosphat dicalciumsalt er afgørende for, at glykolyse kan foregå effektivt. Det knytter sig til adenin-nukleotider, som regulerer 6-phosphofructokinaser (Pfks), der katalyserer et af de hastighedsbegrænsende trin i glykolyse.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Uforeneligt med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Fructose-1,6-diphosphate dicalcium salt |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 250 g |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| Formel vægt | 418.24 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Pulver |