Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-fruktose-1,6-diphosphat dicalciumsalt, 95 %
Artikelnummer. 15477849
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15477849 25 g 25g
15487849 100 g 100g
15497849 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15477849 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66477.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 6055-82-9 | C6H10Ca2O12P2 | 416,238 g/mol
D-fruktose-1,6-diphosphat dicalciumsalt er afgørende for, at glykolyse kan foregå effektivt. Det knytter sig til adenin-nukleotider, som regulerer 6-phosphofructokinaser (Pfks), der katalyserer et af de hastighedsbegrænsende trin i glykolyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-fruktose-1,6-diphosphat dicalciumsalt er afgørende for, at glykolyse kan foregå effektivt. Det knytter sig til adenin-nukleotider, som regulerer 6-phosphofructokinaser (Pfks), der katalyserer et af de hastighedsbegrænsende trin i glykolyse.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Uforeneligt med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6055-82-9
Molekylær formel C6H10Ca2O12P2
Molekylvægt (g/mol) 416.238
MDL nummer MFCD00135875
InChI nøgle MKSZTTCFYSGQHA-UHFFFAOYSA-J
Synonym d-fructose, 1,6-bis dihydrogen phosphate , calcium salt 1:2, dicalcium 2,3,4-trihydroxy-5-oxo-6-phosphonatooxyhexyl phosphate, dicalcium 2,3,4-tris oxidanyl-5-oxidanylidene-6-phosphonatooxy-hexyl phosphate
PubChem CID 53398690
IUPAC navn dicalcium;(2,3,4-trihydroxy-5-oxo-6-phosphonatooxyhexyl)phosphat
SMIL C(C(C(C(C(=O)COP(=O)([O-])[O-])O)O)O)OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Fructose-1,6-diphosphate dicalcium salt
Farve Hvid
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Formel vægt 418.24
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver