Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-fruktose 1,6-bisphosphattrinatriumsaltoctahydrat, 98 %
Artikelnummer. 15420537
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15420537 100 g 100g
15400537 10 g 10g
15410537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420537 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66256.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 81028-91-3 | C6H26Na3O20P2 | 549,17 g/mol
D-fruktose-1,6-bisphosphat (FBP), et almindeligt metabolisk sukker, er forløberen for glyceraldehyd 3-phosphat og dihydroxyacetonephosphat i den glykolytiske vej. Det er en allosterisk aktivator af enzymer såsom pyruvatkinase og et substrat, der bruges til at identificere og karakterisere enzymer såsom fructose-1,6-bisphosphat aldolase(r) og fructose-1,6-bisphosphatase(r). FBP er undersøgt som et neurobeskyttende middel ved hjerneskade.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-fruktose-1,6-bisphosphat (FBP), et almindeligt metabolisk sukker, er forløberen for glyceraldehyd 3-phosphat og dihydroxyacetonephosphat i den glykolytiske vej. Det er en allosterisk aktivator af enzymer såsom pyruvatkinase og et substrat, der bruges til at identificere og karakterisere enzymer såsom fructose-1,6-bisphosphat aldolase(r) og fructose-1,6-bisphosphatase(r). FBP er undersøgt som et neurobeskyttende middel ved hjerneskade.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Fugtfølsom, opbevares væk fra vand/fugt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81028-91-3
Molekylær formel C6H26Na3O20P2
Molekylvægt (g/mol) 549.17
MDL nummer MFCD00149340,MFCD00135870,MFCD00068321
InChI nøgle DBTJWGHAMYSWQR-OLMHPWOBSA-J
Synonym FDP-Na3H
IUPAC navn trinatriumoctahydrat [(3S,4S,5R)-2,3,4-trihydroxy-5-[(phosphonatooxy)methyl]oxolan-2-yl]methylphosphat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@H](O)C(O)(COP([O-])([O-])=O)O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Fructose 1,6-bisphosphate trisodium salt octahydrate
Farve Hvid
Mængde 100 g
Beilstein 3837985
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Formel vægt 550.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver