Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-fruktose-1,6-bisphosphattrinatriumsalt
Artikelnummer. 15467669
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467669 1 g 1g
15477669 5 g 5g
15487669 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15467669 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66349.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38099-82-0 | C6H11Na3O12P2 | 406.059 g/mol
D-fruktose-1,6-bisphosphattrinatriumsalt bruges til at reducere iskæmi-reperfusionsskader hos rotter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-fruktose-1,6-bisphosphattrinatriumsalt bruges til at reducere iskæmi-reperfusionsskader hos rotter.
Opløselighed Opløseligt
i
vand ved 50mg/ml Bemærkninger
Beskyt mod varme. Inkompatibel med varme og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38099-82-0
Molekylær formel C6H11Na3O12P2
Molekylvægt (g/mol) 406.059
MDL nummer MFCD00135872
InChI nøgle CEHGLSKJDFICTB-PWVOXRODSA-K
Synonym unii-t1e52g2c9i, d-fructose-1,6-diphosphate trisodium salt, fructose-1,6-bis dihydrophosphate , trisodium salt, fosfructose trisodium anhydrous, trisodium 1-o-hydroxyphosphinato-6-o-phosphonato-d-fructose, trisodium 2r,3r,4s-2,3,4-trihydroxy-6-hydroxy oxido phosphoryl oxy-5-oxohexyl phosphate
PubChem CID 94482
IUPAC navn trinatrium;[(2R,3R,4S)-2,3,4-trihydroxy-6-[hydroxy(oxido)phosphoryl]oxy-5-oxohexyl]phosphat
SMIL C(C(C(C(C(=O)COP(=O)(O)[O-])O)O)O)OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Fructose-1,6-bisphosphate trisodium salt
Farve Hvid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water at 50mg/ml
Formel vægt 406.06
Fysisk form Pulver