Få mere at vide
D-Fructose 1,6-Bisphosphate Sodium Salt Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Fructose 1,6-Bisphosphate Sodium Salt Hydrate |
| Molekylær formel | diethoxy-(4-nitrophenoxy)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O12P2.Na.H2O/c7-4-3(1-16-19(10,11)12)18-6(9,5(4)8)2-17-20(13,14)15;;/h3-5,7-9H,1-2H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);;1H2/q;+1;/p-1/t3-,4-,5+,6?;;/m1../s1 |
| Mængde | 50 g |
| Formel vægt | 379.9886 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |