Få mere at vide
D-fruktose 1,6-bifosfat dicalciumsalt, TRC
Artikelnummer. 30400074
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30400074 10 g
1 options
Artikelnummer. 30400074 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF79253510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Fructose 1,6-Biphosphate Dicalcium Salt
CAS 6055-82-9
Molekylær formel C6H10Ca2O12P2
Mængde 10 g
Synonym 1,6-Bis(dihydrogen phosphate) D-Fructose Calcium Salt, Calcium Fructose Diphosphate, Candiolin
InChI formel InChI=1S/C6H14O12P2.2Ca/c7-3(1-17-19(11,12)13)5(9)6(10)4(8)2-18-20(14,15)16;;/h3,5-7,9-10H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,14,15,16);;/q;2*+2/p-4/t3-,5-,6-;;/m1../s1
SMIL [Ca+2].[Ca+2].O[C@H]1[C@H](O)C(O)(COP(=O)([O-])[O-])O[C@@H]1COP(=O)([O-])[O-]
Molekylvægt (g/mol) 416.24
Formel vægt 415.8899