Få mere at vide
D(+)-fenchone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-2691294 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10018771
Brand: Thermo Scientific Acros 366290250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4695-62-9 | C10H16O | 152.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4695-62-9
Molekylær formel C10H16O
Molekylvægt (g/mol) 152.24
MDL nummer MFCD00070689
InChI nøgle LHXDLQBQYFFVNW-XCBNKYQSSA-N
Synonym +-fenchone, 1s-1,3,3-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, 1s-1,3,3-trimethyl-norbornan-2-one
PubChem CID 1201521
ChEBI CHEBI:165
IUPAC navn (1R,4S)-2,2,4-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-on
SMIL CC1(C2CCC(C2)(C1=O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Fenchone
Navn note 97%
Smeltepunkt 5°C to 7°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 63°C to 65°C (13.0 mmHg)
Flammepunkt 62°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4610 to 1.464
Mængde 25 g
Beilstein 07, IV, 212
Merck Index 15, 4000
Specifik vægtfylde 0.95
Specifik rotationstilstand +59.00 (20.00°C neat)
Specifik rotation + 59
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,common organic solvents
Formel vægt 152.24
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske