Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D(+)-Fenchone |
| Navn note | 97% |
| Smeltepunkt | 5°C to 7°C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.9500g/mL |
| Kogepunkt | 63°C to 65°C (13.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 62°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |