Få mere at vide
D-Ethionine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Ethionine |
| CAS | 535-32-0 |
| Molekylær formel | C6 H13 N O2 S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | D-Homocysteine, S-ethyl-, Butyric acid, 2-amino-4-(ethylthio)-, D- (8CI), S-Ethyl-D-homocysteine, D-Ethionine, NSC 97927 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2S/c1-2-10-4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1 |
| SMIL | CCSCC[C@@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-4-ethylsulfanylbutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.24 |
| Formel vægt | 163.0667 |