missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Erythrose (w/v = 10 mg/ml), TRC

Artikelnummer. 17997534
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
2.5 mL
10 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17997534 1 mL
17987584 2.5 mL
17939264 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17997534 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE6501301ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 583-50-6
Molekylær formel C4 H8 O4
Molekylvægt (g/mol) 120.1
Synonym Butanal, 2,3,4-trihydroxy-, (2R,3R)-, Butanal, 2,3,4-trihydroxy-, [R-(R*,R*)]-, Erythrose, D- (8CI), (2R,3R)-2,3,4-Trihydroxybutanal, D-(-)-Erythrose, D-Erythrose
IUPAC navn (2R,3R)-2,3,4-trihydroxybutanal
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)C=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-(-)-Erythrose
Mængde 1 mL
InChI formel InChI=1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h1,3-4,6-8H,2H2/t3-,4+/m0/s1
Formel vægt 120.0423
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.