Få mere at vide
D-erythro-Sphingosine hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 15409167
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15409167 100 mg 100mg
15419167 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15409167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52427.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2673-72-5 | C18H38ClNO2 | 335.96 g/mol
Inhibitor af proteinkinase C og calmodulin-afhængige enzymer, men kan stimulere mastceller ved aktivering af proteinkinase C
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2673-72-5
Molekylær formel C18H38ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 335.96
MDL nummer MFCD08436977
InChI nøgle YDIHJJLAPMAISR-UHFFFAOYNA-N
Synonym sphingosine hydrochloride, d-erythro-sphingosine hydrochloride, d-sphingosine hcl, trans-d-erythro-2-amino-4-octadecene-1,3-diol hydrochloride, 4-octadecene-1,3-diol,2-amino-,hydrochloride 1:1 , 2s,3r,4e, 4-octadecene-1,3-diol,2-amino-, hydrochloride 1:1 , 2s,3r,4e
PubChem CID 17998971
IUPAC navn (E,2S,3R)-2-aminooctadec-4-en-1,3-diol;hydrochlorid
SMIL Cl.CCCCCCCCCCCCCC=CC(O)C(N)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-erythro-Sphingosine hydrochloride
Mængde 100 mg
Formel vægt 335.96
Procent renhed 97%