Få mere at vide
D-erythro-Sphingosine, 99+%
Artikelnummer. 15495779
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15495779 10 mg 10mg
15405789 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495779 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63584.MA
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123-78-4 | C18H37NO2 | 299.499 g/mol
D-erythro-Sphingosin bruges til at hæmme proteinkinase C og calmodulin-afhængige enzymer, inducerer apoptose. Og også brugt til at udgøre cellemembraner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-erythro-Sphingosin bruges til at hæmme proteinkinase C og calmodulin-afhængige enzymer, inducerer apoptose. Og også brugt til at være en bestanddel af cellemembraner.
Opløselighed
Opløselig i ethanol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-78-4
Molekylær formel C18H37NO2
Molekylvægt (g/mol) 299.499
MDL nummer MFCD00036751
InChI nøgle WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Synonym sphingosine, d-erythro-sphingosine, 4-sphingenine, d-sphingosine, sphing-4-enine, cerebroside, sphingenine, 4-trans-sphingenine, trans-d-erythro-2-amino-4-octadecene-1,3-diol, 2s,3r,4e-2-amino-4-octadecene-1,3-diol
PubChem CID 5280335
ChEBI CHEBI:16393
IUPAC navn (E,2S,3R)-2-aminooctadec-4-en-1,3-diol
SMIL CCCCCCCCCCCCCC=CC(C(CO)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-erythro-Sphingosine
Farve Hvid
Mængde 10 mg
Beilstein 1727294
Merck Index 14,8747
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol.
Formel vægt 299.5
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver