Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-erythro-sfingosin, 99+%, syntetisk
Artikelnummer. 10524871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10524871 50 mg Glasflaske 50mg
10594141 250 mg Glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10524871 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 331530500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123-78-4 | C18H37NO2 | 299.5 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-78-4
Molekylær formel C18H37NO2
Molekylvægt (g/mol) 299.5
MDL nummer MFCD00036751
InChI nøgle WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Synonym sphingosine, d-erythro-sphingosine, 4-sphingenine, d-sphingosine, sphing-4-enine, cerebroside, sphingenine, 4-trans-sphingenine, trans-d-erythro-2-amino-4-octadecene-1,3-diol, 2s,3r,4e-2-amino-4-octadecene-1,3-diol
PubChem CID 5280335
ChEBI CHEBI:16393
IUPAC navn (E,2S,3R)-2-aminooctadec-4-en-1,3-diol
SMIL CCCCCCCCCCCCCC=CC(C(CO)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-erythro-Sphingosine
Navn note 99+%
Smeltepunkt 81.0°C to 82.0°C
Farve Hvid til cremet
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 50 mg
Merck Index 15, 8874
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in acetone, soluble in chloroform and dichloromethane
Formel vægt 299.5
Procent renhed 99+%
Fysisk form Powder or Waxy Solid