Få mere at vide
D-erytro-sfingosin-1-fosfat, TRC
Artikelnummer. 30012659
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012659 10 mg
30011726 5 mg
30008384 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012659 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68150010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26993-30-6
Molekylær formel C18 H38 N O5 P
Molekylvægt (g/mol) 379.47
IUPAC navn [(E,2S,3R)-2-amino-3-hydroxyoctadec-4-enyl] dihydrogenfosfat
SMIL CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)COP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-erythro-Sphingosine-1-Phosphate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H38NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h14-15,17-18,20H,2-13,16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Formel vægt 379.2488