Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-erythro-sfingosin 1-phosphat, 96 %
Artikelnummer. 10019580 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10019580 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 10019580 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 328520010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 26993-30-6 | C18H38NO5P | 379.5 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-erythro-Sphingosine 1-phosphate
CAS 26993-30-6
Farve Farveløs
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min
Molekylær formel C18H38NO5P
MDL nummer MFCD00274457
Mængde 1 mg
Synonym sphingosine 1-phosphate, sphingosine-1-phosphate, c18-sphingosine 1-phosphate, d-erythro-sphingosine-1-phosphate, sphing-4-enine 1-phosphate, d-erythro-sphingosine 1-phosphate, sphingosine 1-phosphic acid, s1p, sphing-4-enine-1-phosphate, 2s,3r,4e-2-amino-3-hydroxyoctadec-4-en-1-yl dihydrogen phosphate
InChI nøgle DUYSYHSSBDVJSM-KRWOKUGFSA-N
SMIL CCCCCCCCCCCCCC=CC(C(COP(=O)(O)O)N)O
IUPAC navn [(E,2S,3R)-2-amino-3-hydroxyoctadec-4-enyl]dihydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 379.5
PubChem CID 5283560
ChEBI CHEBI:37550
Formel vægt 379.5
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-erythro-Sphingosine 1-phosphate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.