Få mere at vide
D-erythro-N, N-Dimethylsfingosin, TRC
Artikelnummer. 30179573
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179573 5 mg
30179165 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179573 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4792505MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 119567-63-4
Molekylær formel C20 H41 N O2
Molekylvægt (g/mol) 327.54
IUPAC navn (E,2R,3S)-2-(dimethylamino)oktadek-4-en-1,3-diol
SMIL CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@@H](CO)N(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale D-erythro-N,N-Dimethylsphingosine
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H41NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)19(18-22)21(2)3/h16-17,19-20,22-23H,4-15,18H2,1-3H3/b17-16+/t19-,20+/m1/s1
Formel vægt 327.3137