Få mere at vide
D-erythro-imidazolglycerol phosphat monohydrat (~90%), TRC
Artikelnummer. 30395980
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30395980 1 mg
30402354 10 mg
30408767 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30395980 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI3500001MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 210241-69-3
Molekylær formel C6 H11 N2 O6 P . H2 O
Molekylvægt (g/mol) 256.15
IUPAC navn [(2R,3S)-2,3-dihydroxy-3-(4H-imidazol-4-yl)propyl] dihydrogenfosfat; Hydrate
SMIL O.O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)C1C=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-erythro-Imidazoleglycerol Phosphate Monohydrate
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11N2O6P.H2O/c9-5(2-14-15(11,12)13)6(10)4-1-7-3-8-4;/h1,3-6,9-10H,2H2,(H2,11,12,13);1H2/t4?,5-,6+;/m1./s1
Formel vægt 256.046