Få mere at vide
D-Erythro-dihydrosphingosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16442698
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16442698 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16442698 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW019838
MedChemExpress D-Erythro-dihydrosphingosin directly inhibits cytosolic phospholipase A2α (cPLA2α) activity.
D-Erythro-dihydrosphingosin directly inhibits cytosolic phospholipase A2α (cPLA2α) activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Erythro-dihydrosphingosine
CAS 764-22-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H39NO2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (33.17 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](N)CO
Molekylvægt (g/mol) 301.51
Formel vægt 301.51
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death