Få mere at vide
D-erythro-Dihydro-D-sphingosine-1-phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-erythro-Dihydro-D-sphingosine-1-phosphate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H40NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h17-18,20H,2-16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/t17-,18+/m0/s1 |
| Formel vægt | 381.2644 |
| Procent renhed | >95% |