Få mere at vide
D-Epoxone, 98%
Artikelnummer. 11389565
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389565 1 g 1g
11399565 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389565 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18989.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18422-53-2 | C12H18O6 | 258.27 g/mol
D-Epoxon er et kemisk reagens, der bruges til enantioselektiv epoxidation af alkener. Det er involveret i syntesen af Irciniastatin (A og B), som bruges som antitumorforbindelser. Det bruges som cytotoksisk sekundær metabolit.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser D
-Epoxon er et kemisk reagens, der anvendes til enantioselektiv epoxidation af alkener. Det er involveret i syntesen af Irciniastatin (A og B), som bruges som antitumorforbindelser. Det bruges som cytotoksisk sekundær metabolit.
Opløselighed Opløselig i chloroform
og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18422-53-2
Molekylær formel C12H18O6
Molekylvægt (g/mol) 258.27
MDL nummer MFCD00063383
InChI nøgle IVWWFWFVSWOTLP-RDNCKJRISA-N
Synonym 3ar,4'r,7ar-2,2,2',2'-tetramethyldihydrospiro 1,3 dioxolo 4,5-c pyran-6,4'-1,3 dioxolan-7 7ah-one
PubChem CID 118990039
IUPAC navn (4S,7'aR)-2,2,2',2'-tetramethylspiro[1,3-dioxolan-4,6'-4,7a-dihydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran]-7'-on
SMIL CC1(OCC2(O1)C(=O)C3C(CO2)OC(O3)(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Epoxone
Smeltepunkt 101°C to 103°C
Mængde 1 g
Beilstein 1319073
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform and methanol.
Formel vægt 258.27
Procent renhed 98%